Learn More
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16475388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475388 10 mg 10 miligramos
16461577 50 mg 50 miligramos
16438107 5 mg 5 miligramos
16416006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12839
MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H15F2N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Peso molecular (g/mol) 349.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.35
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease