Learn More
p38α inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16491087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491087 50 mg 50 miligramos
16484828 10 mg 10 miligramos
16477577 5 mg 5 miligramos
16435626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114423
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p38α inhibitor 1
CAS 1034189-82-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26F2N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (300.15 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1OC3=CC=C(F)C=C3F)C=NN2CC(C)C)NCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 416.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.46
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation