missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y1/P2RY1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30513451 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30513451 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30513451 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338455MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

P2Y1/P2RY1 Polyclonal antibody specifically detects P2Y1/P2RY1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2Y1/P2RY1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP receptor, P2 purinoceptor subtype Y1, P2Y purinoceptor 1, P2Y1platelet ADP receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 274-373 of human P2Y1/P2RY1 (NP_002554.1).,, Sequence:, IPFHVMKTMNLRARLDFQTPAMCAFNDRVYATYQVTRGLASLNSCVDPILYFLAGDTFRRRLSRATRKASRRSEANLQSKSEDMTLNILPEFKQNGDTSL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research, GPCR, Plasma Membrane Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5028
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.