missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y1/P2RY1 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30513431 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30513431 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30513431 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338455AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

P2Y1/P2RY1 Polyclonal antibody specifically detects P2Y1/P2RY1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno P2Y1/P2RY1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP receptor, P2 purinoceptor subtype Y1, P2Y purinoceptor 1, P2Y1platelet ADP receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 274-373 of human P2Y1/P2RY1 (NP_002554.1).,, Sequence:, IPFHVMKTMNLRARLDFQTPAMCAFNDRVYATYQVTRGLASLNSCVDPILYFLAGDTFRRRLSRATRKASRRSEANLQSKSEDMTLNILPEFKQNGDTSL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research, GPCR, Plasma Membrane Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5028
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.