missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2X6/P2RX6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18253011 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18253011 0.1 mg 0.10 miligramo
18208310 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18253011 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1305650.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

P2X6/P2RX6 Polyclonal specifically detects P2X6/P2RX6 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X6/P2RX6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunohistochemistry Free-Floating
Formulación Sterilized water with No Preservative
Alias de gen ATP receptor, MGC129625, P2RXL1skeletal muscle-expressed P2X, P2X purinoceptor 6, P2X6purinoceptor P2X6, P2XMpurinoreceptor P2X6, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 6, Purinergic receptor P2X-like 1, purinergic receptor P2X-like 1, orphan receptor
Símbolos de los genes P2RX6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from the extracellular domain of human P2X6 (P2RX6, P2X purinoceptor 6, ATP receptor, P2RXL1) conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the immunogen. The antigen shares 90% identity with mouse sequence.
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9127
Especificidad de la prueba Appears to be specific for P2RX6.
Reconstitución Reconstitute with 0.5 ml sterilized water.
Especies diana Rat, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.