Learn More
Novus Biologicals™ p27/Kip1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18600281 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18600281 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600281 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00001027T02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Prostate Cancer
Objetivo p27/Kip1
Sinónimo CDKN4, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1), Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1P27KIP1, MEN1B, MEN4, p27Kip1
Símbolo de gen CDKN1B