missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p16INK4a/CDKN2A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200065961 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18624136 100 μg 100 microlitros
18628125 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18624136

Proveedor: Novus Biologicals NBP298881100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p16INK4a/CDKN2A Polyclonal antibody specifically detects p16INK4a/CDKN2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p16INK4a/CDKN2A
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human p16INK4a/CDKN2A.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.