Descripción
p107 Polyclonal specifically detects p107 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p107 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P28749 |
| Alias de gen | cellular protein 107,107 kDa retinoblastoma-associated protein, cp107, p107MGC40006, PRB1, retinoblastoma-like 1 (p107), retinoblastoma-like protein 1 |
| Símbolos de los genes | RBL1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only