Learn More
Eppendorf CellXpert™ CS220
Código de producto. p-200102292 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 20 a 250 rpm
De 20 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
30213521 De 20 a 300 rpm cada uno
30213523 De 20 a 250 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30213521 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 6740211010
CO2 incubator shaker with an integrated 180°C sterilization and an outstanding capacity-to-footprint ratio.
  • CO2 incubator shaker
  • Stackable up to 3-fold
  • Non-refrigerated
  • 8°C above ambient to 60°C
  • Accessories available to purchase separately: platform, clamps, sticky pads, storage base or feet, water supply package, 1-2 stacking kits and water tank holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 25 mm
Ángulo de rotación
Capacidad portante (métrico) 25 kg
Intervalo de velocidad De 20 a 300 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 8°C above ambient to 60°C
Tipo de producto CO2 Incubator Shaker
Capacidad portante (imperial) 56 lb.
Tipo de tapón EU
Uniformidad de temperatura ±0.3°C at 37°C
Fondo interior (imperial) 22.8 in.
Fondo interior (métrico) 58.0 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 58.0 x 102.5 x 38.5 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 51.3 x 93 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80.5 x 131.8 x 67.3 cm
Altura (imperial) 26.5 in.
Altura (imperial) interior 15. 2 in.
Altura (métrico) 67.3 cm
Altura (métrico) interior 38.5 cm
Longitud (imperial) 31.7 in.
Longitud de la plataforma (imperial) 20.2 in.
Longitud (métrico) 80.5 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 51.3 cm
Anchura (imperial) 51.9 in.
Anchura (imperial) interior 40.4 in.
Anchura de la plataforma (imperial) 36.6 in.
Anchura (métrico) 131.8 cm
Anchura (métrico) interior 102.5 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 93 cm
Modelo CellXpert CS220
Pantalla 7 in. Color Touchscreen
Rango de humedad 20 to 85% (non-condensing)
Refrigerado No