Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado cuantitativo 391
Código de producto. 10243861 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
63 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Formato:
Disco
Plegado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Formato unitSize
10243861 110 mm Disco paquete de 100
11741385 125 mm Plegado paquete de 100
15902860 63 mm Disco paquete de 100
10578001 125 mm Disco paquete de 100
10420283 90 mm Disco paquete de 100
11761385 185 mm Plegado paquete de 100
10400093 150 mm Disco paquete de 100
10664522 45 mm Disco paquete de 100
15992850 50 mm Disco paquete de 100
11771385 240 mm Plegado paquete de 100
10409902 185 mm Disco paquete de 100
10325511 240 mm Disco paquete de 100
10059470 70 mm Disco paquete de 100
10263811 55 mm Disco paquete de 100
15972850 35 mm Disco paquete de 100
15942980 150 mm Plegado paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10243861 Proveedor Sartorius N.º de proveedor FT3104110
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Los papeles filtro de grado 391 cualitativo Sartorius están fabricados con línteres de algodón al 100 % y cuentan con un contenido de α-celul
  • Lavado con ácido para lograr una alta pureza
  • Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 84 g/m2
Código de color Azul
Formato Disco
Material Línteres de algodón
Particle Retention 2-3 μm
Tamaño de poro 2-3 μm
Esterilidad No estéril
Velocidad de filtración 180 s
Para utilizar con (aplicación) análisis cuantitativos y gravimétricos, filtración por presión o vacío
Grado 391
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,15 mm
Tipo Papel filtro sin cenizas
Diámetro (métrico) 110 mm