Learn More
p-Tolilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496566 5 g 5 g
11406576 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24812.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-97-2 | C9H8 | 116.163 g/mol
4-Ethynyltoluene was used in the synthesis of bis(bicyclic) products by the cycloaddition of alkynes to the AlN2C2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etiniltolueno se ha utilizado en la síntesis de productos bis(bicíclicos) por cicloadición de alquinos a AlN2C2.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes y polvos de metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-97-2
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.163
Número MDL MFCD00008571
Clave InChI KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 13018
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetylene
Punto de fusión ∼21°C
Densidad 0.916
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 969653
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%