Learn More
p-Tolilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438538 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438538 25 g Frasco de vidrio 25 g
10751924 1 g Frasco de vidrio 1 g
10761924 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438538 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-97-2 | C9H8 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-97-2
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008571
Clave InChI KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 13018
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetylene
Color Amarillo
Densidad 0.9160g/mL
Punto de ebullición 168.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4C≡CH
Índice de refracción 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.916
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolylacetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.