Learn More
p-fluorotolueno, 97%
Código de producto. 10409610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10409610 250 g Frasco de vidrio 250 g
10605542 10 g Frasco de vidrio 10 g
10021040 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10409610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119672500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 352-32-9 | C7H7F | 110,13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-32-9
Número MDL MFCD00000358
Clave InChI WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
PubChem CID 9603
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Fluorotoluene
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -56°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 116°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7F
Fórmula lineal CH3C6H4F
Índice de refracción 1.4674 to 1.4694
Cantidad 250 g
Beilstein 05, 290
Índice Merck 15, 4212
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.,soluble in alcohols,ether
Peso molecular (g/mol) 110.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Fluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación