Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo Oxoid™ PALCAM
Código de producto. 11494199
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Suplemento selectivo PALCAM
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
11494199 Suplemento selectivo PALCAM paquete de 10
1 options
Código de producto. 11494199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0150E
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Suplemento selectivo Oxoid PALCAM se utiliza para la detección de Listeria monocytogenes.
El Suplemento selectivo Oxoid PALCAM se utiliza para la detección de Listeria monocytogenes.
Añadir a base de agar PALCAM, n.º de cat. CM0877B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo PALCAM
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio