Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de novobiocina Oxoid™
Código de producto. 11912622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11912622 10 x 10 mg paquete de 10
1 options
Código de producto. 11912622 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0181E
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Añadir al caldo EC, n.º de referencia CM0990B; base de caldo de tetrationato-novobiocina de Muller-Kauffmann, agar verde brillante, caldo de triptona de soja modificado y agar de hierro lisina.
Se añade el suplemento selectivo de novobiocina Oxoid (10 mg/vial) al caldo EC, n.º de referencia CM0990B; base de caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann, n.º de referencia CM0343B; agar verde brillante, n.º de referencia CM0263B; MSRV, n.º de referencia CM0910B; caldo de triptona de soja modificado, n.º de referencia CM0989B; y agar de hierro lisina, modificado, n.º de referencia CM0886B.
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo de novobiocina
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10 x 10 mg
Producción El rendimiento dependerá de la formulación; siga las directrices de su producto específico.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Novobiocin Selective Supplement
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: novabiocin