Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos Oxoid™ Microbact™ GNB y accesorios
Código de producto. 10726983
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Aceite mineral Microbact
Bandeja de sujeción Microbact 12A/12B
Bandeja de sujeción Microbact 24E/12E
Juego de reactivos Microbact D
Microbact Spot Indole (DMACA) para reactivos
Reactivo Microbact Indole-Kovacs
Reactivo Microbact TDA
Reactivo Microbact VP I
Reactivo Microbact VP II
Reactivo Microbact de nitrato A
Reactivo Microbact de nitrato B
Tira de oxidasa Microbact
Cantidad:
1 bandejas
1 botella
100/paq.
10 ml/frasco
50/paq.
6 frascos de 10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
50 TEST
50 ml
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
10726983 Reactivo Microbact VP II 10 ml/frasco 10 ml
10331743 Tira de oxidasa Microbact 50/paq. 50 TEST
12769030 Bandeja de sujeción Microbact 12A/12B 1 bandejas cada uno
10036932 Reactivo Microbact VP I 10 ml/frasco 10 ml
10371783 Reactivo Microbact TDA 10 ml/frasco 10 ml
12749020 Juego de reactivos Microbact D 6 frascos de 10 ml cada uno
10261063 Reactivo Microbact de nitrato B 10 ml/frasco 10 ml
13296189 Bandeja de sujeción Microbact 24E/12E 1 bandejas cada uno
13206189 Microbact Spot Indole (DMACA) para reactivos 10 ml/frasco 10 ml
13245769 Aceite mineral Microbact 1 botella 50 ml
10600975 Reactivo Microbact Indole-Kovacs 10 ml/frasco 10 ML
10158442 Reactivo Microbact de nitrato A 10 ml/frasco paquete de 10
17108234 Tira de oxidasa Microbact 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10726983 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor MB0184A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifique la detección de bacterias gramnegativas con los prácticos reactivos y accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB.
Simplifique la detección de bacterias gramnegativas con los prácticos reactivos y accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB.
Las bacterias gramnegativas pueden provocar infecciones clínicas y contaminación alimentaria. La identificación del agente causante es esencial en los entornos clínicos para identificar la causa de la infección y establecer un régimen de tratamiento adecuado. En la industria alimentaria, la identificación bioquímica puede ayudar a localizar la fuente de contaminación. Con estos reactivos y accesorios GNB, se identifican Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos con rapidez y precisión para poder administrar un tratamiento correcto y rápido.
  • Rápido: Más resultados disponibles en solo una noche
  • Sencillo: Formato sencillo de tira de prueba o microplaca
  • Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
  • Integral: Identifica >100 bacterias gramnegativas, las Enterobacteriaceae más comunes y las bacterias gramnegativas oxidasa positivas
  • Flexible: Utilice solo las tiras o combine sistemas para las identificaciones más complejas. Ideal para el uso en laboratorios clínicos o de microbiología alimentaria
  • Fiable: Una amplia gama de pruebas bioquímicas basadas en metodologías de referencia publicadas1-4
Elementos adicionales necesarios: Aceite mineral (MB1093A), tiras de oxidasa (MB0266A), programa de software Microbact (Windows™) (MB1244A), reactivo Indol (MB0209A), reactivo VPI (MB0181A), reactivo VPII (MB0184A), reactivo TDA (MB0180A), reactivo NIT A (MB0186A), reactivo NIT B (MB0187A). Los 6 reactivos anteriores también están disponibles como parte del juego de reactivo D (MB1082A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo Microbact VP II
Formato Frasco
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 10 ml/frasco
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Microbact Reagent VP II
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide