Learn More
Thermo Scientific™ Caldo MacConkey (deshidratado)
Código de producto. 10147812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10147812 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10147812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0005B
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique coliformes en muestras de agua y leche con este medio diferencial.
Identifique coliformes en muestras de agua y leche con el caldo MacConkey diferencial Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El caldo MacConkey es el medio estándar para el aislamiento primario de bacterias coliformes y el Public Health Laboratory Service Water Committee1 y la Organización Mundial de la Salud2 lo recomiendan para tal fin. El caldo MacConkey también se ajusta a la formulación especificada por el Departamento de salud del Reino Unido3 para la clasificación de la leche.
Use el caldo MacConkey específicamente para el cultivo de patógenos. El caldo MacConkey ha sido el medio estándar para el aislamiento primario de bacterias coliformes, que pueden estar presentes en una gran variedad de muestras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo MacConkey
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l
Solo para uso en laboratorio