Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Código de producto. 17140671
Cambiar vista
Click to view available options
Producción:
Cada vial para 100 ml de medio
Cada vial para 500 ml de medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Producción unitSize
17140671 Cada vial para 500 ml de medio paquete de 10
17150671 Cada vial para 100 ml de medio paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17140671 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0255B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El suplemento selectivo de MWY para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de Legionella pneumophila en muestras de agua potable.
El suplemento selectivo de MWY para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de Legionella pneumophila en muestras de agua potable.
Añadir a la base de agar CYE para Legionella, n.º de referencia CM0655B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo de MWY para Legionella
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Legionella