Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de Legionella BCYE Oxoid™, para medio de 100 ml
Código de producto. 17180661
Cambiar vista
Click to view available options
Producción:
Cada vial para 100 ml de medio
Cada vial para 500 ml de medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Producción unitSize
17180661 Cada vial para 100 ml de medio paquete de 10
17190661 Cada vial para 500 ml de medio paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17180661 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0251A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    326.27€ / paquete de 10
    Ahorro 15.73€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
Añadir a la base de agar para Legionella, n.º de referencia CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento para Legionella BCYE
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 100 ml de medio
Especie Legionella