Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ de uso clínico, agar MacConkey y medio CLED
Descripción
Simplifique el recuento de colonias para la evaluación bacteriana de la orina con los portaobjetos para inmersión Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Clinical, fácilmente desechables.Sencillos y seguros para operadores inexpertos, estos portaobjetos para inmersión están recubiertos por ambas caras con un medio de cultivo sólido, lo que permite utilizar distintos medios en cada lado y ahorrar tiempo y dinero.Este portaobjetos para inmersión estéril se puede inocular en la sala o en la consulta médica, y después devolverlo a su recipiente de plástico para facilitar el transporte al laboratorio.
- El dispositivo está fabricado con plástico desechable con bordes en relieve para garantizar un espesor uniforme del medio de cultivo
- La rejilla moldeada facilita el recuento de las colonias
- Los dispositivos tienen una forma que garantiza el drenaje de líquidos
- El tapón forma una cómoda asa por la que se puede agarrar sin riesgos de tocar el medio de cultivo
- Se incluye un gráfico de bacterias, lo que hace que el examen del crecimiento sea sencillo para el operador cuando las instalaciones de laboratorio son limitadas
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
| Formato | Portaobjetos para inmersión |
| Origen de fabricación | Italia |
| Tipo de medios | MacConkey /CLED/ Extracto de malta + CAM |
| Tipo de producto | Recogida de muestras |
| Cantidad | 10/paq. |