Learn More
Diversey™ Oxivir Excel Wipes CE
Código de producto. 17201624
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 17 cm (6 x 7 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17201624 15 x 17 cm (6 x 7 pulg.) paquete de 960
1 options
Código de producto. 17201624 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 101104910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Limpiador y desinfectante para dispositivos médicos no invasivos
  • Limpiador desinfectante de un solo paso con eficacia de amplio espectro y tiempos de contacto cortos
  • Oxivir Excel Wipe se puede utilizar para dispositivos médicos no invasivos
  • Eficacia virucida total, incluidos virus encapsulados y no encapsulados como el SARS-CoV-2 en solo 30 segundos
  • Formulado con surfactantes de alto rendimiento ofrece una excepcional capacidad de limpieza, incluida la descalcificación y la prevención de la formación de depósitos de cal
  • Sin clasificación de peligrosidad
  • La formulación de AHP es suave en las superficies y prolonga su vida útil
  • Excelente perfil de seguridad para el usuario: no se requiere el uso de EPI
  • No contiene irritantes respiratorios
  • Adecuado para su uso en áreas de alto riesgo, incluidas las unidades de cuidados intensivos, quirófanos, unidades de cuidados intensivos neonatales y habitaciones de pacientes
  • Sin fragancia
  • No requiere aclarado
  • Los ingredientes activos de AHP se descomponen en agua y oxígeno, lo que es mucho más seguro tanto para el medio ambiente como para las personas. Libre de compuestos orgánicos volátiles (COV)
  • Dispositivo médico de clase IIa
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas multiuso
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15 cm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 17 cm
Material Polipropileno
Descripción Solo para BE, ES, IT, NL y PT
Dimensiones (L x An) 15 x 17 cm (6 x 7 pulg.)
Formato Bote, PT02
Para utilizar con (aplicación) Toallitas viricidas multiuso
Cantidad de embalaje 160 toallitas/paq., 1 paq.
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad (Europa) Eficacia demostrada por el cumplimiento de las normas EN13727, EN13624, EN14476 y EN16615
Mostrar más Mostrar menos
Los surfactantes utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos del Reglamento de Detergentes de la UE, CE 648/2004