Learn More
Velp Scientifica™ Reactor de estabilidad de oxidación OXITEST
BIOPHARMA
Código de producto. 11743479 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11743479 1 1 PCS
1 options
Código de producto. 11743479 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30900248
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Proporciona información de alta calidad y valor añadido sobre la estabilidad oxidativa en alimentos, aceites y grasas. El reactor de estabilidad de oxidación Velp Scientifica™ OXITEST es una solución innovadora controlada por el potente OXISoft&trad
  • Predicción de la estabilidad oxidativa durante los estudios de vida útil
  • Pruebas del producto a intervalos de tiempo definidos; construcción de una curva experimental
  • Evaluación de la adecuación de las condiciones de almacenamiento
  • Evaluación de la mejor solución de embalaje
  • Comparación de la estabilidad oxidativa de diferentes fórmulas para preparaciones alimentarias
  • Evaluación de la estabilidad oxidativa de aceites vegetales de diferente origen botánico
  • Evaluación de la eficacia de los antioxidantes
  • Información sobre la oxidación del producto cuando el punto de inflexión de oxidación no es visible
  • Especialmente útil para productos con un bajo contenido de grasa (4-5 %)
  • La oxidación del producto se puede lograr combinando OXITEST con GC
  • Prueba de estabilidad oxidativa de materias primas entrantes y productos terminados salientes
  • Software intuitivo OXISoft™: Fácil de aprender y usar
  • Válvula de seguridad para sobrepresión
  • Alarmas de sonda dañada y temperatura fuera de intervalo
  • Elección del idioma para el software de gestión
  • Sin preparación de muestras: trabaja en la muestra completa (grasa incluida)
  • Cámaras dobles para análisis duplicados o paralelos
  • Gestión de hasta 4 pruebas OXITEST con el mismo software
  • Portamuestras y cámaras de titanio indestructibles
  • Cierre hermético y sellado de las cámaras
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de alimentos y piensos, productos químicos, cosméticos y lubricantes
Cantidad 1