Learn More
Oxatomida, TRC
Código de producto. 30426626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426626 100 mg
30417418 5 mg
30414244 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO845100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60607-34-3
Fórmula molecular C27 H30 N4 O
Peso molecular (g/mol) 426.55
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset
Nombre IUPAC 3-[3-(4-benzhidrilpiperazina-1-il)propil]-1H-benzimidazol-2-una
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxatomide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.242