Learn More
Solución de ácido oxálico 0,05 mol/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12963564 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12963564 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12963564 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 249 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid
Envase Frasco
CAS 7732-18-5
Concentración 0.05 M
Cantidad 1000 mL