Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de digestión Kjeldahl automática de la serie DKL
BIOPHARMA
Código de producto. 11705654 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 tubos de ensayo de 250/400 ml (42 mm de diámetro)
20 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diámetro)
42 tubos de ensayo de 100 mL (26 mm de diámetro).
8 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diámetro).
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11705654 42 tubos de ensayo de 100 mL (26 mm de diámetro). cada uno
11785644 12 tubos de ensayo de 250/400 ml (42 mm de diámetro) cada uno
11775644 8 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diámetro). cada uno
11795644 20 tubos de ensayo de 250 ml (42 mm de diámetro) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11705654 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor S30100180
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Automático Kjeldahl Unidades de Digestión con bloque calefactor de aluminio que ofrece excelente estabilidad térmica y homogeneidad. La serie DKL se suministra con un elevador automático, una tapa de succión automática, tubos de ensayo, un soporte para muestras y una bandeja de goteo.
Fiabilidad excelente
  • Bloque de aluminio para una homogeneidad absoluta de la temperatura
  • Conductividad inigualable para una respuesta rápida hasta 450 °C
  • Cumple con el estándar de buenas prácticas de laboratorio.
  • Consumibles de calidad superior
Funcionalidad práctica
  • Pantalla LCD para una comprensión inmediata
  • Hasta 6 idiomas disponibles de una amplia selección
  • Todos los artículos necesarios se suministran en un solo paquete
  • Selección optimizada de tamaño muy reducido
  • Selección de modelos para diferentes cargas de trabajo:
    • DKL 8 (8 posiciones con tubos de 250 ml, 42 mm de diámetro)
    • DKL 12 (12 posiciones con tubos de 250/400 mL, 42 mm de diámetro)
    • DKL 20 (20 posiciones con tubos de 250/400 mL, 42 mm de diámetro)
    • DKL 42/26 (42 posiciones con tubos de 100 mL, 26 mm de diámetro)
Especificaciones
Tipo de producto Digestor
Pantalla LCD gráfica
Hertz 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 2300 W
Fondo (imperial) 23 in
Fondo (métrico) 584 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 584 x 322 x 690 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2300 W
Altura (imperial) 27,2 in
Altura (métrico) 690 mm
Admite 42 tubos de ensayo de 100 mL (26 mm de diámetro).
Material Acero inoxidable pintado con epoxi
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Anchura (imperial) 12,7 in
Anchura (métrico) 322 mm