Learn More
Cytiva Válvula de salida
Código de producto. 15219774 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15219774 Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start cada uno
1 options
Código de producto. 15219774 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29023898
En stock
Para su uso con el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA start. La válvula de salida se utiliza para dirigir el flujo al colector de fracciones o a los residuos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Dirige el flujo al colector de fracciones o a los residuos
Para utilizar con (equipo) Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start