Learn More
OTX008, MedChemExpress
Código de producto. 16477888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477888 10 mg 10 miligramos
16473686 25 mg 25 miligramos
16443837 50 mg 50 miligramos
16417706 100 mg 100 miligramos
16410358 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19756
MedChemExpress OTX008 is a selective inhibitor of galectin-1.
OTX008 is a selective inhibitor of galectin-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OTX008
CAS 286936-40-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C52H72N8O8
Cantidad 10 mg
Sinónimo Calixarene 0118 PTX008
Información de solubilidad Ethanol : 12.5 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (6.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCCN(C)C)COC1=C(C2)C=CC=C1CC3=C(OCC(NCCN(C)C)=O)C(CC4=CC=CC(CC5=CC=CC2=C5OCC(NCCN(C)C)=O)=C4OCC(NCCN(C)C)=O)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 937.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 937.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death