missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Otubain-2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498688 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
18498688 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498688 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300089JF549
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Otubain-2 Polyclonal specifically detects Otubain-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Otubain-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución ELISA
Alias de gen C14orf137chromosome 14 open reading frame 137, Deubiquitinating enzyme OTUB2, EC 3.4.19.12, FLJ21916, MGC3102, OTB2otubain-2, OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 2, OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 2, OTU2ubiquitin thioesterase OTUB2, Otubain-2, ubiquitin-specific protease otubain 2, Ubiquitin-specific-processing protease OTUB2
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Otubain-2 (Uniprot#: Q96DC9-1; Met1-His234)
Estado normativo RUO
ID de gen (Entrez) 78990
Especies diana Human
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.