missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Otolin-1 Antibody (839418) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30646185 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30646185 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30646185 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8045F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Otolin-1 Monoclonal antibody specifically detects Otolin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Otolin-1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 839418
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen C1q and tumor necrosis factor related protein 15, C1qTNF15, OTOL1, otolin 1, otolin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Otolin-1, Lys24-Pro477, Accession # A6NHN0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.