missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osteoadherin/OSAD/OMD Antibody (031), Biotin , Novus Biologicals™

Código de producto. 18693180 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18693180 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18693180 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290595B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Osteoadherin/OSAD/OMD Monoclonal antibody specifically detects Osteoadherin/OSAD/OMD in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Osteoadherin/OSAD/OMD
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 031
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin, KSPG osteomodulin, OSAD, Osteoadherin, osteoadherin proteoglycan, osteomodulin, SLRR2Costeoadherin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Osteoadherin/OSAD/OMD (NP_036180.1; Met1-Ile423).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4958
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.