Learn More
Novus Biologicals™ Osteoadherin/OSAD/OMD 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | Osteoadherin/OSAD/OMD |
| Sinónimo | Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin, KSPG osteomodulin, OSAD, Osteoadherin, osteoadherin proteoglycan, osteomodulin, SLRR2Costeoadherin |
| Símbolo de gen | OMD |