Descripción
OSMR beta Monoclonal specifically detects OSMR beta in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OSMR beta |
| Aplicaciones | CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 469221 |
| Conjugado | Janelia Fluor 669 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | IL-31 receptor subunit beta, IL-31R subunit beta, IL-31RB, IL-31R-beta, Interleukin-31 receptor subunit beta, MGC150627, MGC75127, oncostatin M receptor, oncostatin-M specific receptor beta subunit, oncostatin-M-specific receptor subunit beta, OSMR, OSMRB, OSMRBMGC150626, PLCA1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OSM Rβ, Glu28-Ser739, Accession # Q99650 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |