Learn More
Patrón de osmolalidad 900 mOsm/kg, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13385674 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
12 ampollas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13385674 12 x 5 mL 12 ampollas
1 options
Código de producto. 13385674 Proveedor Reagecon N.º de proveedor REOSM900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    140.32€ / paquete de 12
    Ahorro 39.68€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para calibrar, controlar o validar todos los tipos de osmómetros.
  • Estándar de referencia de osmolalidad, material de referencia de osmolalidad.
  • Los resultados de osmolalidad se comunican en miliosmoles por kilogramo de agua (mOsm/kg H2O acortado a mOsm/kg para uso rutinario).
  • Este producto se fabrica de conformidad con las directrices de la Farmacopea Europea, Estados Unidos y China, cuando proceda.
  • Certificado por el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (Ref INAB 264T).
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada por los ingenieros de Reagecon utilizando pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C).
  • El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
  • Los valores certificados de cada estándar se verifican utilizando un osmómetro de alto rendimiento calibrado con materiales de referencia de alta calidad.
Especificaciones
Envase Viales de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Concentración 900 mOsm/Kg
Técnica Calibración del Osmómetro
Cantidad 12 x 5 mL