Learn More
OSIP-486823, MedChemExpress
Código de producto. 16422298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16422298 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16422298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00004
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OSIP-486823
CAS 200803-37-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28FNO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo OSIP 486823OSIP486823CP248
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CC(C2=C/3C=CC(F)=C2)=C(C)C3=C\C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4
Peso molecular (g/mol) 473.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease