Learn More
Osilodrostat, MedChemExpress
Código de producto. 16487076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487076 100 mg 100 miligramos
16483067 50 mg 50 miligramos
16477018 10 mg 10 miligramos
16450276 2 mg 2 miligramos
16419567 5 mg 5 miligramos
16403526 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16276100mg
MedChemExpress Osilodrostat (LCI699) is a potent, orally active11β-hydroxylase (CYP11B1) inhibitor with an IC50 value of 35 nM.
Osilodrostat is a potent, orally aldosterone synthase (CYP11B2) inhibitor with IC50 values of 0.7 nM and 160 nM for human aldosterone synthase and rat aldosterone synthase, respectively. Osilodrostat inhibits aldosterone and corticosterone synthesis. Osilodrostat has blood pressure lowering ability. Osilodrostat can be used for research of Cushing syndrome (CS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osilodrostat
CAS 928134-65-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10FN3
Cantidad 100 mg
Sinónimo LCI699
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1100.16 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (440.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C([C@H]2CCC3=CN=CN32)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 227.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.24
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death