missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSBPL7 Antibody (3D11), R&D Systems™

Código de producto. 18498538 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498538 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498538 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00114881M03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

OSBPL7 Monoclonal antibody specifically detects OSBPL7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OSBPL7
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3D11
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_665741.1
Alias de gen ORP-7, ORP7MGC71150, OSBP-related protein 7, oxysterol binding protein-like 7, oxysterol-binding protein-related protein 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno OSBPL7 (NP_665741.1, 742 a.a. ∽ 842 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ELNELTAELKRSLPSTDTRLRPDQRYLEEGNIQAAEAQKRRIEQLQRDRRKVMEENNIVHQARFFRRQTDSSGKEWWVTNNTYWRLRAEPGYGNMDGAVLW
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114881
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.