Learn More
Sal de citrato de orfenadrina, TRC
Código de producto. 30425389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425389 10 g 10 g
30422427 50 mg -
30416119 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO69530010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4682-36-4
Fórmula molecular C18 H23 N O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 461.5
Sinónimo Orphenadrine citrate, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etanamina; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orphenadrine citrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO.C6H8O7/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.205
Porcentaje de pureza >95%