missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ornithine Decarboxylase Antibody (OTI1G6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498774 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498774 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498774 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273150AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ornithine Decarboxylase
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G6
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Ornithine Decarboxylase (NP_002530) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4953
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.