Learn More
ORMDL1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18593542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18593542 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18593542 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1765770.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
ORMDL1 Polyclonal specifically detects ORMDL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ORMDL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_057551
Alias de gen adoplin-1, DKFZp686G141, FLJ44364, ORM1 (S. cerevisiae)-like 1, ORM1-like 1 (S. cerevisiae), ORM1-like protein 1
Símbolos de los genes ORMDL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide of human ORMDL1. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of ORMDL1. Amino Acid Squence: VKGTPFETPDQGKARL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 94101
Especificidad de la prueba ORMDL1 antibody may cross-react with other ORMDL protein family members.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only