Learn More
Thermo Scientific™ Medidores de sobremesa multiparamétricos para pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15686775
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición
Medidor, 2 módulos de pH/ISE/mV
Medidor, 2 pH/ISE/mV/Temp Módulos
Medidor, módulos de pH/ISE/mV
Medidor, pH/ISE/mV/Temp Módulo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15686775 Kit de medición cada uno
11651509 Medidor, módulos de pH/ISE/mV cada uno
11671509 Medidor, pH/ISE/mV/Temp Módulo cada uno
11661509 Medidor, 2 módulos de pH/ISE/mV 1 PCS
11681509 Medidor, 2 pH/ISE/mV/Temp Módulos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15686775 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR94
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4745.00€
    4470.00€ / paquete de 1
    Ahorro 275.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulos de pH/ISE, conductividad y RDO/DO para medir un máximo de 4 canales a la vez
Obtenga alta precisión, rendimiento superior y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/ISE/conductividad/oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, concentración de iones, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
Incluye el módulo de medición de pH/ISE Orion Versa Star:
  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario
  • Realice calibraciones de ISE de hasta 6 puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/l, %, ppb o ninguna unidad
Incluye el módulo de medición de conductividad Orion Versa Star:
  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
  • Realice calibraciones de conductividad de hasta 6 puntos.
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
Incluye el módulo de medición de RDO/DO Orion Versa Star:
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para la presión barométrica.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta 10 cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Salidas USB (2), RS232
Exactitud (barómetro) ±6 mmHg
Exactitud (conductividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de la lectura ± 0,01 μS ≤ 3 μS
Exactitud (ISE) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (RDO) ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ±10 % de lectura hasta 50 mg/l
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Funciones avanzadas de ISE Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Opción de retroiluminación Sí
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Calibración pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Modos de calibración Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (conductividad) Máx. de 6
Puntos de calibración (ISE) Desde 1 hasta 6
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 6
Constante de celda De 0,001 a 199,9 cm-1
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Kit de medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad, módulo RDO/DO, electrodo de pH/ATC Ross UltraTriodo con cuerpo de epoxi, sensor de conductividad de 4 celdas DuraProbe, sensor óptico de OD RDO, sonda de agitador, soluciones y soporte
Canales 4 - personalizables con módulos
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura; conductividad, TDS, salinidad, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0,0 al 600,0% de saturación
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (resistividad) De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu; de 0,05 a 42,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0,001 a 200,0 ppm
Resolución (ISE) 0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, módulo de conductividad VSTAR-CND, módulo de RDO/DO VSTAR-RD, electrodo de pH/ATC de cuerpo de epoxi BNUMD ROSS Ultra Triode8157, sensor de conductividad de 4celdas MD Orion DuraProbe013005 (K= 0,475), sensor óptico de oxígeno disuelto MD Orion087010, sonda de agitador Orion Star096019, kit de solución y tampón de pH ROSS810199, estándar de conductividad Orion0110071413 μ, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor
Entradas BNC (electrodo selectivo de pH, ORP o iones), punta de pin (electrodo de referencia), 8 pin MiniDIN (sonda de temperatura ATC), 8 pin MiniDIN (sensor de conductividad con temperatura integrada), 9 pin MiniDIN (sensor de OD óptico o polarográfico RDO con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencial pH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable)
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1% de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO) De 0,0 al 500,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2% de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1, 1 % de saturación
Potencia nominal Entrada de CC: 9VDC, 1A
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido)
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Resolución de presión 0.1mmHg
Tipo de producto Kit de medición
Intervalo (ISE) De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85%, sin condensación
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (OD polarográfica) 0,01, 0,1 mg/l
Resolución (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Resolución (resistividad) 1 ohm o 0,1 megaohm, intervalo automático
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Factor de salinidad De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante lectura de conductividad o introducción manual de salinidad de la muestra
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Compensación de la temperatura lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Temperatura de referencia (métrico) 5 °, 10 °, 15°, 20 °, 25 °C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al
Peso (imperial) 2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Peso (métrico) 1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg