Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Código de producto. 11691499
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor y 2 módulos
Medidor y módulo
Medidor, 2 módulos, electrodo de pH
Medidor, módulo, electrodo de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11691499 Medidor y 2 módulos cada uno
11671499 Medidor y módulo cada uno
11681499 Medidor, módulo, electrodo de pH cada uno
11601509 Medidor, 2 módulos, electrodo de pH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11691499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR40B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa con módulo de pH/ISE para pH, concentración de iones y temperatura.
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Realice calibraciones de pH e ISE de hasta 6 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
Incluye el módulo de medición de pH/ISE Orion Versa Star:
  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta 6 puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad.
  • Entre las técnicas incrementales se incluyen adición conocida simple, adición conocida doble, sustracción conocida simple, sustracción conocida doble, adición de analato y sustracción de analato.
  • Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente, estabilidad de intervalo bajo e ID de electrodo con verificación de la calibración.
  • Seleccione el medidor VSTAR40B o el kit VSTAR40B2 con dos módulos de pH/ISE para medir varias muestras simultáneamente.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta 10 cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Salidas USB (2), RS232
Exactitud (ISE) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Funciones avanzadas de ISE Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Opción de retroiluminación Sí
Calibración pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (ISE) Desde 1 hasta 6
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 6
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con dos módulos de pH/ISE/mV y soporte
Canales 4 - personalizables con módulos
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Resolución (ISE) 0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor Versa Star Pro, dos módulos de pH/ISE VSTAR-ISE, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas Dos BNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de ORP), punta de dos pines (electrodo de referencia), dos MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencial pH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable)
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal
Potencia nominal Entrada de CC: 9VDC, 1A
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador (se adquiere por separado)
Tipo de producto Medidor y 2 módulos
Intervalo (ISE) De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (mV) 0,1 mV
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Garantía de módulo y medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al
Peso (imperial) 2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Peso (métrico) 1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg