Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y conductividad de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Código de producto. 11611509
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición
Medidor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11611509 Medidor cada uno
11621509 Kit de medición 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11611509 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR50
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga rendimiento y flexibilidad de primera calidad con nuestro medidor con módulos de pH y conductividad para mediciones simultáneas de pH, conductividad y temperatura.
Obtenga alta precisión, rendimiento superior y máxima flexibilidad con el medidor multiparamétrico de pH/conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP), conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Visualice el pH y la conductividad de forma simultánea o cada canal por separado. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros a una impresora u ordenador.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
Incluye el módulo de medición de pH Orion Versa Star:
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
Incluye el módulo de medición de conductividad Orion Versa Star:
  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
  • Realice calibraciones de hasta 6 puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta 10 cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Salidas USB (2), RS232
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Opción de retroiluminación Sí
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, conductividad con opción de calibración
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (conductividad) Máx. de 6
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 6
Constante de celda De 0,001 a 199,9 cm-1
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/mV, módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad y soporte
Canales 4 - personalizables con módulos
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativo (RMV) u ORP con temperatura; conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (resistividad) De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu; de 0,05 a 42,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0,001 a 200,0 ppm
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor Versa Star Pro, módulo de pH VSTAR-PH, módulo de conductividad VSTAR-CND, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencial pH 7,000 (ajustable)
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal
Potencia nominal Entrada de CC: 9VDC, 1A
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido)
Tipo de producto Medidor
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 1 ohm o 0,1 megaohm, intervalo automático
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Compensación de la temperatura lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Temperatura de referencia (métrico) 5, 10, 15, 20, 25 °C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Garantía de módulo y medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al
Peso (imperial) 2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Peso (métrico) 1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg