Learn More
Thermo Scientific™ Medidores de pH de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Código de producto. 11621499
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor
Medidor, kit TRIS
Medidor, kit de muestras difíciles
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11621499 Medidor, kit TRIS cada uno
11611499 Medidor cada uno
15601727 Medidor, kit de muestras difíciles cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11621499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3076.06€
    2661.75€ / paquete de 1
    Ahorro 414.31€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de pH de sobremesa para mediciones de pH, mV, ORP y temperatura en una pantalla de color ajustable.
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos por canal.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
Incluye el módulo de medición de pH Orion Versa Star:
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración y el estado del electrodo de pH o simplifíquelas para que muestren una lectura de pH extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta 10 cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH de sobremesa Orion Versa Star Pro Kit TRIS con electrodo de pH/ATC ROSS Ultra compatible con TRIS
Incluye Medidor Versa Star Pro con módulo de pH, 8302 electrodo de pH/ATC de cuerpo de vidrio BNUMD ROSS Ultra, 096019 sonda de agitador, 810199 kit del tampón de pH, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ±0.002
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salidas USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP y temperatura
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Intervalo (mV) ±2000,0
Intervalo (ORP) ±2000,0mV
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Desde 1 hasta 6
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 22,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD, pantalla gráfica en color con opciones personalizables por el usuario
Opción de retroiluminación Sí
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Automático con modos de medición de lectura automática, temporizada y de una sola toma; manual
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), dos entradas para agitador (sonda de agitador)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-54
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg.x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al
Peso (métrico) 1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg
Peso (imperial) 2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Garantía Garantía de 3 años del medidor y los módulos
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Métodos 10 por canal
Potencia nominal Entrada de CC: 9 VCC 1 A
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador (incluye electrodo de pH/ATC 8302BNUMD ROSS Ultra Triode, sonda de agitador 096019 Orion Star)
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Intervalo (mV relativos) ± 2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Punto isopotencial pH 7,000 (ajustable)
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41 °F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 4 - personalizable con módulos
Tipo Medidor, kit TRIS