Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de DO de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Código de producto. 11651499
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica, sonda de agitador (venta por separado)
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor polarográfico de OD 083005MD Orion)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
11651499 Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica, sonda de agitador (venta por separado) cada uno
11661499 Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor polarográfico de OD 083005MD Orion) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11651499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR30
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga rendimiento de primera calidad y flexibilidad con el medidor de sobremesa con módulo de oxígeno disuelto (óptico/polarográfico) y temperatura.
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de oxígeno disuelto/RDO. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para oxígeno disuelto y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de oxígeno disuelto resistente (RDO) y calibre con aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (Winkler) o punto cero. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El software del medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
Incluye el módulo de medición de RDO/DO Orion Versa Star:
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de DO de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion y el reconocimiento automático del sensor.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
  • Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura del oxígeno disuelto extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta diez cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo RDO/DO y soporte
Incluye Medidor Versa Star Pro, módulo Vstar-RD RDO/DO, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Salidas USB (2), RS232
Measurement Modes Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Tipos de sensores Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0,0 al 600,0 % de saturación
Resolución (OD polarográfica) 0,01, 0,1 mg/l
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Modos de calibración Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Selección de temperatura Automático con sonda de temperatura ATC
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Opción de retroiluminación Sí
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración pendiente
Entradas MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico de RDO con temperatura integrada), dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-54.
Adaptador de CA Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 VCA (n.º de cat.STARA-PWR)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 24 x 10 cm, añadir módulos ≤2 cm de longitud y de altura
Peso (métrico) 1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg
Peso (imperial) 2,5 lb., los módulos añaden 0,5 lb. cada uno
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Garantía Garantía de módulo y medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO De 0,0 al 600,0 % de saturación
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano
Exactitud (RDO) De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Métodos 10 por canal
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO) Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1, 1 % de saturación
Potencia nominal Entrada de CC:9VDC, 1A
Fuente de alimentación Adaptador de CA universal (incluido)
Resolución de presión 0.1mmHg.
Tipo de sonda Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica, sonda de agitador (venta por separado)
Canales 4 - personalizables con módulos
Resolución (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Factor de salinidad De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Exactitud (barómetro) ± 6 mmHg