Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Obtenga unos resultados rápidos y fiables con amplias opciones de compensación de la temperatura y calibración automática de los valores de conductividad. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
- El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro.
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
Incluye el módulo de medición de conductividad Orion Versa Star:
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
- Realice calibraciones de hasta seis puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
- La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar.
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura de la conductividad extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta diez cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de medición de conductividad de sobremesa para agua pura Orion Versa Star Pro |
| Incluye | Medidor Versa Star Pro, módulo de conductividad VSTAR-CND, 013016sensor de conductividad para agua pura MD Orion (K =0,1) con celda de flujo, 011008 estándar de conductividad Orion 100μ S, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidor |
| Exactitud (conductividad) | 0,5 % de lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ±0,01 μS ≤3 μS |
| Salidas | USB (2), RS232 |
| Measurement Modes | Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
| Sondas compatibles | Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada |
| Constante de celda | 0,001 a 199,9 cm-1 |
| Calibración | Conductividad con opción de edición de calibración y temperatura |
| Puntos de calibración (conductividad) | 6 |
| Intervalo (conductividad) | De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm |
| Mostrar más |