Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™ sin módulos
BIOPHARMA
Código de producto. 11601499
Change view
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Measurement Modes unitSize
11601499 pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature cada uno
1 options
Código de producto. 11601499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para obtener la máxima flexibilidad, combine el medidor de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™ Thermo Scientific™ sin módulos con hasta cuatro módulos de medición para crear su sistema ideal.
Para obtener la máxima flexibilidad, combine el medidor de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™ Thermo Scientific™ sin módulos con hasta cuatro módulos de medición Orion™ Versa Star para crear su sistema de medición electroquímica ideal.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante diez métodos protegidos con contraseña por canal.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • Hasta 2000 conjuntos de mediciones entre la recopilación de registros de datos y las marcas de fecha/hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones USB o RS232
  • La carcasa con clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3-en-13 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Seleccione hasta cuatro módulos de medición Orion Versa Star para personalizar cada medidor:
  • Módulo de pH Orion Versa Star para medir pH, mV, mV relativo u ORP con temperatura
  • Módulo de pH/ISE Orion Versa Star para medir pH, concentración de iones, mV, mV relativo u ORP con temperatura
  • Módulo de pH/LogR Orion Versa Star para medir pH, mV, mV relativo u ORP con temperatura mediante la tecnología LogR, la sonda ATC o la introducción manual.
  • Módulo de conductividad Orion Versa Star para medir conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura
  • Módulo de ODR/OD Orion Versa Star para medir el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de OD Orion de ODR o las sondas polarográficas de OD Orion.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta diez cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Salidas USB, RS232
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Opción de retroiluminación Sí
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con soporte (los módulos se venden por separado)
Canales 4 - personalizables con módulos
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Incluye Medidor Versa Star Pro, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas Dos entradas de agitador (sonda de agitador)
Hasta 4 módulos de medición Versa Star, 2 entradas de agitador
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal
Potencia nominal Entrada de CC: 9VDC, 1A
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28cm x 24cm x 10cm
Peso (imperial) 2,5 lb
Peso (métrico) 1,2 kg