Learn More
Thermo Scientific™ Titulador todo en uno Orion Star T940 y kits
Description
Utilice el valorador todo en uno Orion Star T940 a fin de realizar valoraciones flexibles de pH, redox y concentración de iones, incluyendo valoraciones de punto de equivalencia, valoraciones de punto final preestablecido de pH o mV y modo de adición conocida múltiple (MKA) para la adición automática y conocida de varios iones. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos de pH ROSS o redox y selectivos de iones Orion de gama alta o seleccione uno de nuestros kits de titulador y electrodo preconfigurados para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•Kit estándar ROSS con 8102electrodo de pH BNUWP ROSS Ultra y 927007MD sonda ATC de temperatura de acero inoxidable es ideal para la mayoría de las valoraciones de pH estándar y especialmente las valoraciones de punto final preestablecidas que incluyen temperatura
•El kit ROSS Sure-Flow con 8172electrodo de pH BNWP ROSS Sure-Flow está diseñado para muestras difíciles que pueden obstruir los electrodos de pH estándar o que requieren una unión tipo manguito de flujo rápido
Specifications
Specifications
| Exactitud (ISE) | ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
| Exactitud (mV) | ± 0,2 mV |
| Exactitud (pH) | ± 0,002 pH |
| Exactitud (temperatura) | ±0,2 °C |
| Funciones avanzadas de ISE | Adición conocida múltiple (MKA); calibración automatizada y cálculo de la concentración de la muestra mediante la adición de alícuotas de estándar a la muestra utilizando la bureta |
| Salida de alarma | Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento |
| Opción de retroiluminación | Sí, ajustable |
| Opciones de blanco | Valor fijo o variable con titulación |
| Tamaños de bureta | 10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml |
| Calibración | pH, mV, concentración de iones (ISE) y temperatura |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.