Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y conductividad portátil Orion Star™ A325
BIOPHARMA
Código de producto. 11671479
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición portátil
Medidor portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11671479 Medidor portátil cada uno
11681479 Kit de medición portátil cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11671479 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA3250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.86€
    1651.65€ / paquete de 1
    Ahorro 339.21€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Mida con precisión pH, conductividad y temperatura con el medidor de pH/ conductividad portátil para un alto rendimiento en análisis de campo complejos.
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor multiparamétrico portátil de pH/conductividad Thermo Scientific™ Orion Star™ A325. Este medidor se ha diseñado para una amplia gama de pruebas y aplicaciones de campo de pH, mV, ORP, conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice los dos canales para medir el pH y la conductividad de forma simultánea o ver cada canal por separado. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor de pH/conductividad portátil Thermo Scientific Orion Star A325 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores de pH/conductividad portátiles Orion Star A325 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.
  • Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema fácil de usar.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura en el canal uno. Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura en el canal dos.
  • Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
  • Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Realice calibraciones de conductividad de hasta 5 puntos.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 AA (incluidas)
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, conductividad con opción de calibración
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (conductividad) Hasta 5
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Constante de celda De 0,001 a 199,9 cm-1
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor portátil de pH/conductividad Orion Star A325
Canales 2
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, mV relativo (RMV) u ORP con temperatura; conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (resistividad) De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu; de 0,05 a 42,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0,001 a 200,0 ppm
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH/conductividad Star A325, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con sonda de temperatura integrada o sonda ATC de temperatura)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A325
Fuente de alimentación 4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de producto Medidor portátil
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (conductividad) 0,001 μS mínimo, intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 1 ohm o 0,1 megaohm, intervalo automático
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Compensación de la temperatura lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Temperatura de referencia (métrico) 5, 10, 15, 20, 25 °C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 10 × 6,5 cm
Peso (imperial) 1,2 lb
Peso (métrico) 0,5 kg