Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto portátil Orion Star™ A323
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11641479
Cambia vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica (venta por separado)
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor óptico de DO 087010MD Orion RDO)
Dimensione della confezione:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo de sonda Dimensione della confezione
11641479 Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor óptico de DO 087010MD Orion RDO) cada uno
11631479 Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica (venta por separado) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11641479 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore STARA3235
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Supervise con precisión oxígeno disuelto (sonda óptica o polarográfica) y temperatura con el medidor de RDO/DO portátil para análisis de campo exigentes.
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor portátil de oxígeno disuelto y RDO Thermo Scientific™ Orion Star™ A323. Este medidor se ha diseñado para una amplia gama de aplicaciones de campo y pruebas de oxígeno disuelto y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de oxígeno disuelto resistente (RDO) y calibre con aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (Winkler) o punto cero. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros a una impresora u ordenador.
Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor de RDO/DO portátil Thermo Scientific Orion Star A323 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores de RDO/DO portátiles Orion Star A323 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento.
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Kit de medidor portátil de RDO/DO Orion Star A323 con sensor óptico de OD RDO, armaduras de medidor y caja de campo
Incluye Sensor óptico de OD RDO, coraza protectora para medidores y maletín de campo
Measurement Modes Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Tipos de sensores Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0,0 al 600,0 % de saturación
Resolución (OD polarográfica) 0,01, 0,1 mg/l
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Modos de calibración Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Selección de temperatura Automático con sonda de temperatura ATC
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Entradas MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico RDO con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-67.
Adaptador de CA Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 V CA (se venden por separado, cat.1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 pulgadas x 3,9 pulgadas x 2,6 pulgadas)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 1,2 lb
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO De 0,0 al 600,0 % de saturación
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Exactitud (RDO) De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor portátil RDO óptico/de oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A323
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO) Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1, 1 % de saturación
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Resolución de presión 1mmHg.
Tipo de sonda Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor óptico de DO 087010MD Orion RDO)
Canales 1
Resolución (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Factor de salinidad De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Duración de la batería 800 horas
Batería, tipo Cuatro pilas AA (incluidas)
Tipo Portable DO Meter
Exactitud (barómetro) ± 6 mmHg
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Salidas USB, RS232
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.