Learn More
Thermo Scientific™ Medidor portátil de conductividad Orion Star™ A322.
BIOPHARMA
Código de producto. 11621479
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 2 celdas para agua pura Orion 013016MD)
Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013010MD Orion DuraProbe)
Sensor de conductividad (se vende por separado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
11621479 Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013010MD Orion DuraProbe) cada uno
11611479 Sensor de conductividad (se vende por separado) cada uno
15691717 Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 2 celdas para agua pura Orion 013016MD) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11621479 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA3225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monitorice de forma precisa conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de conductividad portátil para análisis de campo complejos.
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor portátil de conductividad Thermo Scientific™ Orion Star™ A322. Este instrumento se ha diseñado para una amplia gama de pruebas y aplicaciones de campo de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Seleccione la compensación de la temperatura con EP, agua pura lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor de conductividad portátil Thermo Scientific Orion Star A322 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores de conductividad portátiles Orion Star A322 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.
  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
  • Realice calibraciones de hasta cinco puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
  • El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit del medidor portátil de conductividad/TDS/salinidad/resistividad Orion Star A322 con sensor de conductividad DuraProbe de 4 celdas, soluciones, coraza para medidores y maletín de campo
Incluye Medidor de conductividad Star A322 con pilas; sonda de conductividad (K=0,475) 013010MD DuraProbe de epoxi de 4 sondas con cable de 3 metros; sobres estándar 01100710 de conductividad 1413uS; sobres de solución de enjuague 911110; maletín de transporte rígido para el medidor STARA-CS Star A; instrucciones y pilas
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Salidas USB, RS232
Measurement Modes Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondas compatibles Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada
Constante de celda 0,001 a 199,9 cm-1
Calibración Conductividad con opción de edición de calibración y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) 5
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Compensación de la temperatura Lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con
Temperatura de referencia (métrico) 5, 10, 15, 20, 25 °C
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 2 a 100,0 megaohmios
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Entradas MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP67
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 pulg)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 1,2 lb
Garantía Medidor de 3 años
Tipo de sonda Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013010MD Orion DuraProbe)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Modelo Medidor portátil de conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A322
Resolución (resistividad) 1 ohmio o 0,1 megohmio, rango automático
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Batería, tipo 4 AA (incluidas)
Duración de la batería 800 h